Läs mer
Dicyclopentamethylenethiuram Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicyclopentamethylenethiuram Disulfide |
| CAS | 94-37-1 |
| Molekylformel | C12H20N2S4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Piperidine-1-carbothioic dithioperoxyanhydride, 1,1’-Dithiobis[1-(1-piperidinyl)-methanethione |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2S4/c15-11(13-7-3-1-4-8-13)17-18-12(16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H2 |
| LEDER | S=C(SSC(=S)N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | piperidine-1-carbothioylsulfanyl piperidine-1-carbodithioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.56 |
| Formel vikt | 320.0509 |