Läs mer
Dicyclopentanylmethyl acrylate
Produktkod. 15482737
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482737 100 g 100g
15462737 5 g 5g
15472737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046652.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93962-84-6 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93962-84-6
Molekylformel C14H20O2
Molekylvikt (g/mol) 220.312
MDL-nummer MFCD22380704
InChI-nyckel PMPNHSZLJPXGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym octahydro-4,7-methano-1h-indenyl methyl acrylate, acmc-20mslm, tricyclo 5.2.1.0 2 ,? decan-3-ylmethyl prop-2-enoate
PubChem CID 22051805
LEDER C=CC(=O)OCC1CCC2C1C3CCC2C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclopentanylmethyl acrylate
Färg Gult
Kvantitet 100 g
Formel vikt 220.31
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.