Läs mer
Dicyklopropylmetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391407
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391407 1 g 1g
11301417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01816.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14300-33-5 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dicyklopropylmetanol används som skyddsgruppreagens för karboxylsyror; de bildade estrarna är mycket milt och selektivt klyvda.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dicyklopropylmetanol används som skyddsgruppreagens för karboxylsyror; de bildade estrarna är
mycket milt och selektivt klyvda.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14300-33-5
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD00019249
InChI-nyckel PIXLZMHERIHLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopropyl carbinol, dicyclopropylmethyl alcohol, dicyclopropylmethan-1-ol, cyclopropanemethanol, a-cyclopropyl, cyclopropanemethanol, .alpha.-cyclopropyl, dicyclopropyl-methanol, acmc-20ala1, alpha-cyclopropylcyclopropanemethanol
PubChem CID 84336
IUPAC-namn dicyklopropylmetanol
LEDER OC(C1CC1)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclopropylmethanol
Kokpunkt 99°C to 100°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 1 g
Beilstein 2203215
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.