Läs mer
Dicycloverine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Dicycloverine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicycloverine Hydrochloride |
| CAS | 67-92-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dicycloverine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H35 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [1,1'-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), [Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, Atumin, Benacol, Bentomine, Bentyl hydrochloride, Di-Syntramine, Dicyclomine hydrochloride, Dicycloverin hydrochloride, Diocyl hydrochloride, Dyspas, Mamiesan, Merbentyl, Procyclomin, Wyovin hydrochloride, beta-Diethylaminoethyl 1-cyclohexylcyclohexanecarboxylate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride |
| Visa mer |