Läs mer
Tocris Bioscience™ DiD perchlorate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18724719
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18724719 25 mg
1 options
Produktkod. 18724719 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5702/25
Lipophilic fluorescent reagent; shown to stain HSCs
DiD perchlorate is a lipophilic fluorescent reagent; labels membranes and other hydrophobic structures. Shown to stain HSCs. Excitation/emission λ 644/665 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[5-(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3-pentadien-1-yl]-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indolium perchlorate
CAS 127274-91-3
Kvantitet 25 mg
Mål Fluorescent Lipids Probes and Cell Membrane Stains
Molekylformel C61H99ClN2O4
Formel vikt 959.9
Renhet >95%