Läs mer
Didanosin EP Förorening A (Azatioprin EP Förorening F), Mikromol™
Produktkod. 30462133
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462133 4 x 25 mg
17922226 100 mg
17902316 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462133 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1047.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Didanosin EP Förorening A (Azatioprin EP Förorening F), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypoxanthine
CAS 68-94-0
Analyt- eller komponentnamn Hypoxanthine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H4 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C1NC=Nc2[nH]cnc12
IUPAC-namn 1,9-dihydropurin-6-ett
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 136,0385 g/mol