Läs mer
Didanosine, MedChemExpress
Produktkod. 16438438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16438438 10 mg
16424317 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16438438 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB024910mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didanosine
CAS 69655-05-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N4O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 2',3'-Dideoxyinosine ddI
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (264.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1CC[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1
Molekylvikt (g/mol) 236.23
Formel vikt 236.23
Procent renhet 99.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus