Läs mer
Didanosin, Mikromol™
Produktkod. 17983056
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17983056 250 mg
1 options
Produktkod. 17983056 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1047.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Didanosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didanosine
CAS 69655-05-6
Analyt- eller komponentnamn Didanosine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, 9-(2,3-Dideoxy-beta-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
LEDER OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
IUPAC-namn 9-[(2R,5S)-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 236.23
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 236,0909 g/mol