Läs mer
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 361.3475 |
| Procent renhet | >95% |