Läs mer
Didecyl Phthalate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-n-decyl ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 446.3396 |