Läs mer
Didecyl phthalate, 95%
Produktkod. 10361581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10361581 25 g Glasflaska 25g
10627561 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10361581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 407100250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84-77-5 | C28H46O4 | 446.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-77-5
Molekylformel C28H46O4
Molekylvikt (g/mol) 446.67
MDL-nummer MFCD00041915
InChI-nyckel PGIBJVOPLXHHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym didecyl phthalate, decyl phthalate, di-n-decyl phthalate, vinicizer 105, phthalic acid, didecyl ester, vinysize 105, 1,2-benzenedicarboxylic acid, didecyl ester, bis n-decyl phthalate, didecyl 1,2-benzenedicarboxylate, unii-fi5fbn947z
PubChem CID 6788
ChEBI CHEBI:34676
IUPAC-namn didecylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didecyl phthalate
Namnnotering 95%
Smältpunkt 4.0°C
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 261.0°C (5.0 mmHg)
Flampunkt 232°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4790 to 1.4840
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 446.66
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.