Läs mer
Didecyldimethylammonium chloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10) |
| CAS | 7173-51-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H48 N . Cl |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | DDAC-C10, Didecyldimethylammonium-chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC |
| Visa mer |