Läs mer
Dideiodo Amiodarone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dideiodo Amiodarone Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31NO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 429.2071 |