Läs mer
Dideiodo Amiodarone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dideiodo Amiodarone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31NO3/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 393.2304 |
| Procent renhet | >95% |