missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Didemethyl Citalopram-d6 Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didemethyl Citalopram-d6 Hydrobromide |
| CAS | 1286427-93-7 |
| Molekylformel | C18H12D6BrFN2O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-(3-Aminopropyl-d6)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile Hydrobromide (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17FN2O.BrH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H/i1D2,8D2,9D2; |
| LEDER | Br.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | 1-(3-amino-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.29 |
| Formel vikt | 382.0963 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?