Läs mer
Didemethyl Citalopram Hydrobromide (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didemethyl Citalopram Hydrobromide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17FN2O.BrH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H |