missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dideskloro Florfenicol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dideschloro Florfenicol-d3 |
| Molekylformel | C12 D3 H13 F N O4 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | [R-(R*,S*)]-N-[1-(Fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide-d3, Dideschlorflorfenicol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16FNO4S/c1-8(15)14-11(7-13)12(16)9-3-5-10(6-4-9)19(2,17)18/h3-6,11-12,16H,7H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-,12-/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@H](CF)[C@H](O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-metylsulfonylfenyl)propan-2-yl]acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.342 |
| Formel vikt | 292.097 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?