Läs mer
Dideschloro Florfenicol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dideschloro Florfenicol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16FNO4S/c1-8(15)14-11(7-13)12(16)9-3-5-10(6-4-9)19(2,17)18/h3-6,11-12,16H,7H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 289.0784 |