Läs mer
Didesethyl Chloroquine-D4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didesethyl Chloroquine-d4 |
| CAS | 1215797-41-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H14D4ClN3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Didesethyl Chloroquine D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)/i2D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.79 |
| Formel vikt | 267.144 |
| Visa mer |