Läs mer
Didesethyl Chloroquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didesethylchloroquine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18) |
| Formel vikt | 263.1189 |
| Procent renhet | >95% |