Läs mer
Didesmethyl Almotriptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didesmethyl Almotriptan |
| CAS | 181178-24-5 |
| Molekylformel | C15H21N3O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[[3-(2-Aminoethyl)-5-indolyl]methanesulfonyl]pyrrolidine, 1-[[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]pyrrolidine, 5-[(1-Pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine, Almotriptan USP RC B, Almotriptan USP Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O2S/c16-6-5-13-10-17-15-4-3-12(9-14(13)15)11-21(19,20)18-7-1-2-8-18/h3-4,9-10,17H,1-2,5-8,11,16H2 |
| LEDER | NCCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12 |
| IUPAC-namn | 2-[5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.41 |
| Formel vikt | 307.1354 |