Läs mer
Didesmethyl Cariprazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didesmethyl Cariprazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28Cl2N4O/c20-16-2-1-3-17(18(16)21)25-12-10-24(11-13-25)9-8-14-4-6-15(7-5-14)23-19(22)26/h1-3,14-15H,4-13H2,(H3,22,23,26) |
| Formel vikt | 398.164 |
| Procent renhet | >95% |