Läs mer
Didesmetyl Erlotinib Hydrokloridsalt, TRC
Produktkod. 30378912
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30378912 1 mg
1 options
Produktkod. 30378912 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4411051MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didesmethyl Erlotinib Hydrochloride Salt
CAS 183320-12-9
Molekylformel C20 H19 N3 O4 . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym Ethanol, 2-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6-(2-hydroxyethoxy)-7-quinazolinyl]oxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanol, 2,2'-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis-, monohydrochloride (9CI), 2,2'-[[4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis[ethanol] hydrochloride, CP 373943 HCl, Didesmethyl Erlotinib hydrochloride, Didesmethylerlotinib hydrochloride, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-hydroxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H19N3O4.ClH/c1-2-14-4-3-5-15(10-14)23-20-16-11-18(26-8-6-24)19(27-9-7-25)12-17(16)21-13-22-20;/h1,3-5,10-13,24-25H,6-9H2,(H,21,22,23);1H
LEDER Cl.OCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCO
IUPAC-namn 2-[4-(3-ethynylanilino)-7-(2-hydroxyetoxi)kinazolin-6-yl]oxyetanol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 401.84
Formel vikt 401.1142