Läs mer
Didesmethyl Sibutramine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didesmethyl Sibutramine-d6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClN/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3/i3D2,8D2,9D2 |