Läs mer
Didesmethyl Sibutramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didesmethyl Sibutramine |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClN/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 251.1441 |
| Procent renhet | >95% |