missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Didesmethyl Zolmitriptan (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didesmethyl Zolmitriptan |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O2/c15-4-3-10-7-16-13-2-1-9(6-12(10)13)5-11-8-19-14(18)17-11/h1-2,6-7,11,16H,3-5,8,15H2,(H,17,18)/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 259.1321 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?