Läs mer
Didesmetylkloramazin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30378049
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378049 1 g
30376467 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30378049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4409051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3763-80-2
Molekylformel C15H16Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 327.27
Synonym 10-(3-Aminopropyl)-2-chloro-phenothiazine Monohydrochloride, Didemethylchlorpromazine Hydrochloride, Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride, SKF 4577A
LEDER Cl.NCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H15ClN2S.ClH/c16-11-6-7-15-13(10-11)18(9-3-8-17)12-4-1-2-5-14(12)19-15;/h1-2,4-7,10H,3,8-9,17H2;1H
Formel vikt 326.0411