Läs mer
Didodecyl 3,3'-Thiodipropionate, Mikromol
Produktkod. 30457992
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30457992 100 mg
1 options
Produktkod. 30457992 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3963.010100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Didodecyl 3,3'-Thiodipropionate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Thiodipropionic acid didodecyl ester
CAS 123-28-4
Analyt- eller komponentnamn 3,3'-Thiodipropionic acid didodecyl ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C30 H58 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3,3'-Thiodipropionic Acid Didodecyl Ester, Didodecyl 3,3'-thiodipropionate
InChI formel InChI=1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn dodecyl 3-(3-dodecoxy-3-oxopropyl)sulfanylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 514.84
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 514.4056 g/mol