Läs mer
Didodekylftalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10635671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10635671 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10635671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 407130250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2432-90-8 | C32H54O4 | 502.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didodecyl phthalate
Namnnotering 98%
CAS 2432-90-8
Smältpunkt 21.0°C to 23.0°C
Färg Gul till Tan
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C32H54O4
Brytningsindex 1.4800 to 1.4820
MDL-nummer MFCD00041920
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, IV, 3186
Synonym didodecyl phthalate, dilauryl phthalate, didodecylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, didodecyl ester, di-n-dodecyl phthalate, phthalic acid, didodecyl ester, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-didodecyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-didodecyl ester, 1, didodecyl ester, phthalic acid bis-dodecyl ester
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
InChI-nyckel PUFGCEQWYLJYNJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn didodecylbensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 502.77
PubChem CID 17082
Formel vikt 502.77
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.