Läs mer
Didodecyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-dodecyl ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H54O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-35-31(33)29-25-21-22-26-30(29)32(34)36-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-22,25-26H,3-20,23-24,27-28H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 502.4022 |