Läs mer
Didodecyldimetylammoniumbromid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313845
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
30313845 10 ml
1 options
Produktkod. 30313845 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREB12588350AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didodecyldimethylammonium Bromide
CAS 3282-73-3
Analyt- eller komponentnamn Didodecyldimethylammonium Bromide
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C26H56BrN
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, bromide (8CI), Didodecyldimethylammonium bromide (7CI), Bis(dodecyl)dimethylammonium bromide, Bis(n-dodecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DDDMA, DMAB, Di-n-dodecyldimethylammonium bromide, Dilauryldimethylammonium bromide, Dimethyldidodecylammonium bromide, Dimethyldilaurylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn didodecyl(dimetyl)ammonium; Bromid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 462.63
Kvantitet 10 ml
Formel vikt 461,3596 g/mol