Läs mer
Didodecyldimetylammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30240658
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30240658 500 mg
1 options
Produktkod. 30240658 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD441745500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didodecyldimethylammonium Bromide
CAS 3282-73-3
Molekylformel C26H56BrN
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, bromide (8CI), Didodecyldimethylammonium bromide (7CI), Bis(dodecyl)dimethylammonium bromide, Bis(n-dodecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DDDMA, DMAB, Di-n-dodecyldimethylammonium bromide, Dilauryldimethylammonium bromide, Dimethyldidodecylammonium bromide, Dimethyldilaurylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn didodecyl(dimetyl)azanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 462.63
Formel vikt 461.3596