Läs mer
Didodecyldimetylammoniumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Didodecyldimethylammonium Chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H56N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 417.4101 |
| Procent renhet | >95% |