Läs mer
Didox, MedChemExpress
Produktkod. 16477758
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477758 10 mg
16473727 50 mg
16437616 100 mg
16410228 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477758 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19387
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Didox (NSC-324360) is a synthetic ribonucleotide reductase (RR) inhibitor.
Didox (NSC-324360) is a synthetic ribonucleotide reductase (RR) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didox
CAS 69839-83-4
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H7NO4
Kvantitet 10 mg
Synonym NSC-324360
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (591.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NO)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 169.13
Formel vikt 169.13
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death