Läs mer
MedChemExpress DIDS sodium salt
Produktkod. 16444667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16444667 50 mg
1 options
Produktkod. 16444667 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0086
MedChemExpress DIDS sodium salt (MDL101114ZA) is a dual ABCA1 and VDAC1 inhibitor.
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Förvaringskrav -20°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (100.30 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 33.33 mg/mL (66.86 mM; Need ultrasonic)
Frakt skick Room temperature
CAS 67483-13-0
Molekylvikt (g/mol) 498.48 g/mol
Synonym MDL101114ZA
Mål HBV