missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dienestrol, MedChemExpress

Produktkod. 16424597
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16424597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16424597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1403

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Dienestrol is a synthetic, non-steroidal estrogen, is an estrogen receptor agonist, for the treatment of menopausal and postmenopausal symptoms.

Dienestrol is a synthetic, non-steroidal estrogen, is an estrogen receptor agonist, for the treatment of menopausal and postmenopausal symptoms.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dienestrol
CAS 84-17-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 155 mg/mL (581.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER C/C=C(C1=CC=C(O)C=C1)/C(C2=CC=C(O)C=C2)=C/C
Molekylvikt (g/mol) 266.33
Formel vikt 266.33
Procent renhet 96.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.