Läs mer
Dienestrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dienestrol |
| CAS | 84-17-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H18 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4,4'-(1,2-Diethylidene-1,2-ethanediyl)bisphenol, Phenol, 4,4'-(diethylideneethylene)di- (7CI,8CI), 2,4-Hexadiene, 3,4-bis(4-hydroxyphenyl)-, 3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene, 3,4-Di-p-(hydroxyphenyl)hexa-2,4-diene, 4,4'-(Diethylideneethylene)diphenol, 4,4'-Dihydroxy-γ,δ-diphenyl-β,δ-hexadiene, Cycladiene, DV, Dehydrostilbestrol, Di-(p-oxyphenyl)-2,4-hexadiene, Dienesterol, Dienestrol, Dienoestrol, Dienol, Dinovex, Estrodienol, Estroral, Follidiene, Follormon, Gynefollin, Hormofemin, NSC 59809, Oestrasid, Oestrodiene, Oestroral, Restrol, Retalon, Sexadien, Synestrol, Teserene, p,p'-(Diethylideneethylene)diphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3 |
| LEDER | CC=C(C(=CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-hydroxyphenyl)hexa-2,4-dien-3-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.33 |
| Visa mer |