Läs mer
Dienogest, MedChemExpress
Beskrivning
Dienogest(STS-557) is a specific progesterone receptor agonist with potent oral endometrial activity and is used in the treatment of endometriosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dienogest |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 65928-58-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25NO2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | STS 557 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (80.28 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |