Läs mer
Dienogest, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dienogest |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| Formel vikt | 311.1885 |