Läs mer
Dieselbränsle 2 komposit 50 000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325796
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325796 1 ml
1 options
Produktkod. 30325796 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010320DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material No. 2 Diesel Oil
CAS 68334-30-5
Analyt- eller komponentnamn No. 2 Diesel Oil
Frakt skick Rumstemperatur
Koncentration 50000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Fuels, diesel, Diesel fuel oil, Diesel oil, Diesel oil (petroleum), Diesel test fuel, HRD 76, NATO-F 76, Diesel fuel
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Kvantitet 1 ml