Läs mer
Diesel; Multiparametercertifierat referensmaterial, UKAS ISO 17034 / ISO 17025 certifierad, 500 ml, Paragon Scientific™
Produktkod. 16090182
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16090182 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 16090182 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer CRMUMPGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5460.00 SEK
    5339.73 SEK / 500ml
    Save 120.27 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Multiparametercertifierade referensmaterial är av högsta nivå, dubbelcertifierade referensmaterial certifierade i enlighet med båda ISO 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering. Helt dubbelcertifierad enl ISO 17025 och ISO 17034 under vår ackreditering av UKAS.
  • Certifierad för viskositet, densitet, flampunkt, molnpunkt, CFPP och destillation med hjälp av ASTM / IP och EN testmetodprotokoll
  • Högsta nivå av ackrediteringsgaranti, tillhandahåller de mest trovärdiga certifierade uppgifterna som för närvarande är tillgängliga över hela världen
  • Låga nivåer av osäkerhet uppnår maximal dataprecision
  • Flera testparametrar ger en flexibel och kostnadseffektiv lösning
  • All data som genereras exklusivt av UKAS ISO 17025 ackrediterade laboratorier
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • 18 månaders hållbarhet
  • 500 ml inert glasförpackning med manipuleringssäkert lock ger absolut garanti för provets integritet
  • Finns i lager för omgående leverans
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
UN-nummer UN 1202
Kvantitet 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Multi-Parameter Certified Reference Material, diesel
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel fuel
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.