Läs mer
Diethanolamin, 99 %
Produktkod. 11354509
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354509 250 g 250g
11465383 500 g 500g
11475383 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13389.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 111-42-2 | C4H11NO2 | 105,14 g/mol
Dietanolamin används vid framställning av morfolin och dietanolamider, som är en aktiv ingrediens i kosmetika och schampon. Det fungerar som ett ytaktivt ämne och en korrosionsinhibitor. Det används för att avlägsna vätesulfid och koldioxid från naturgas. Vidare är det en mellanprodukt som används i gummikemikalierna, som ett fuktighetsbevarande medel och ett mjukningsmedel, och som ett emulgeringsmedel och dispergeringsmedel i jordbrukskemikalier. Utöver detta används det i skäroljor, rengöringsmedel, tvålar, polermaskiner och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietanolamin används vid framställning av morfolin och dietanolamider, som är en aktiv ingrediens i kosmetika och schampon. Det fungerar som ett ytaktivt ämne och en korrosionsinhibitor. Det används för att avlägsna vätesulfid och koldioxid från naturgas. Vidare är det en mellanprodukt som används i gummikemikalierna, som ett fuktighetsbevarande medel och ett mjukningsmedel, och som ett emulgeringsmedel och dispergeringsmedel i jordbrukskemikalier. Utöver detta används det i skäroljor, rengöringsmedel, tvålar, polermaskiner och läkemedel.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Noter
Hygroskopisk och luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, koppar, zink, koldioxid och järn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-42-2
Molekylformel C4H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 105.14
MDL-nummer MFCD00002843
InChI-nyckel ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC-namn 2-(2-hydroxietylamino)etanol
LEDER OCCNCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethanolamine
Smältpunkt 27 °C till 30 °C
Densitet 1.097
pH 11
Kokpunkt 268 °C till 270 °C
Flampunkt 176 °C (349 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Ammoniakliknande
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 250 g
Beilstein 605315
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3107
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 105.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • dietanolamin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.