Läs mer
Diethanolamin, 99 %
Beskrivning
Dietanolamin används vid framställning av morfolin och dietanolamider, som är en aktiv ingrediens i kosmetika och schampon. Det fungerar som ett ytaktivt ämne och en korrosionsinhibitor. Det används för att avlägsna vätesulfid och koldioxid från naturgas. Vidare är det en mellanprodukt som används i gummikemikalierna, som ett fuktighetsbevarande medel och ett mjukningsmedel, och som ett emulgeringsmedel och dispergeringsmedel i jordbrukskemikalier. Utöver detta används det i skäroljor, rengöringsmedel, tvålar, polermaskiner och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dietanolamin används vid framställning av morfolin och dietanolamider, som är en aktiv ingrediens i kosmetika och schampon. Det fungerar som ett ytaktivt ämne och en korrosionsinhibitor. Det används för att avlägsna vätesulfid och koldioxid från naturgas. Vidare är det en mellanprodukt som används i gummikemikalierna, som ett fuktighetsbevarande medel och ett mjukningsmedel, och som ett emulgeringsmedel och dispergeringsmedel i jordbrukskemikalier. Utöver detta används det i skäroljor, rengöringsmedel, tvålar, polermaskiner och läkemedel.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Noter
Hygroskopisk och luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, koppar, zink, koldioxid och järn.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethanolamine |
| Smältpunkt | 27 °C till 30 °C |
| Densitet | 1.097 |
| pH | 11 |
| Kokpunkt | 268 °C till 270 °C |
| Flampunkt | 176 °C (349 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Ammoniakliknande |
| Brytningsindex | 1.477 |
| Kvantitet | 2500 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- dietanolamin
- Fara
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.