Läs mer
Diethanolamine, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Produktkod. 15588384 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
2.5 L
Produktkod.
15588384 2.5 L
1 options
Produktkod. 15588384 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7026.2500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Laboratory Reagent
Specifikationer
CAS 111-42-2
Smältpunkt 28°C
Densitet 1.1 g/cm³ (20°C)
Kokpunkt 268.8°C (1013 hPa)
Flampunkt 176°C
Tändningsrester max. 0.005%
Analysprocentintervall min. 98.5%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4H11NO2
MDL-nummer MFCD00002843
Kvantitet 2.5 L
InChI-nyckel ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCNCCO
IUPAC-namn 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 105.14