Läs mer
Dietanamin-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethanolamine-d8 |
| CAS | 103691-51-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H8 H3 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-iminobis- (9CI, ACI), 2,2'-Iminobis[ethan-1,1,2,2-d4-ol] (ACI), Diethanolamine-d8, Diethanolamine-D8, Bis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)amino]etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.18 |
| Show More |