Läs mer
Dietanamin-d8, TRC
Produktkod. 30376807
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30376807 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376807 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44190210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethanolamine-d8
CAS 103691-51-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 2H8 H3 N O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-iminobis- (9CI, ACI), 2,2'-Iminobis[ethan-1,1,2,2-d4-ol] (ACI), Diethanolamine-d8, Diethanolamine-D8, Bis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)amino]etanol
Molekylvikt (g/mol) 113.18
Formel vikt 113.1292