Läs mer
Diethanolamine Fusidate, Mikromol™
Beskrivning
Diethanolamine Fusidate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethanolamine Fusidate |
| CAS | 16391-75-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diethanolamine Fusidate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C31 H48 O6 . C4 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β,17Z)-16-(Acetyloxy)-3,11-dihydroxy-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic Acid compd. with 2,2'-Iminobis[ethanol] |
| InChI formel | InChI=1S/C31H48O6.C4H11NO2/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;6-3-1-5-2-4-7/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);5-7H,1-4H2/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-;/m0./s1 |
| LEDER | C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C.OCCNCCO |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoic acid;2-(2-hydroxyethylamino)ethanol |
| Visa mer |