missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethanolamine, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15866340
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866340 1 L 1 L
15838930 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15866340 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8031161000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 111-42-2

Specifikationer

Smältpunkt 28°C
Densitet 1.09 g/cm3 at 30°C (liquid)
Kokpunkt 269°C to 270°C/1013 hPa
Molekylformel NH(CH2CH2OH)2
MDL-nummer MFCD00002843
Kvantitet 1 L
Synonym Diethanolamine, β,β′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(β-hydroxyethyl)-amine, Diethanolamine
Molekylvikt (g/mol) 105.14
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.