Läs mer
Dietanolaminlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12952115 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12952115 100 mL Flaska 100ml
12962115 250 mL Flaska 250ml
12972115 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12952115 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 016 100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 111-42-2
Molekylformel C4H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 105.14
MDL-nummer MFCD00002843
InChI-nyckel ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC-namn 2-(2-hydroxietylamino)etanol
LEDER OCCNCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethanolamine
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL