missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethanolamine, Supelco™

Produktkod. 15815860
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15815860 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15815860 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1162051000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™

EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diethanolamine
Smältpunkt 28°C
CAS 111-42-2
Densitet 1.09 g/cm3 at 30°C (Liquid)
Kvantitet 1 L
Molekylformel NH(CH2CH2OH)2
MDL-nummer MFCD00002843
Synonym Diethanolamine, β,β′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(β-hydroxyethyl)-amine, Diethanolamine
Kokpunkt 269°C to 270°C/1013 hPa
Molekylvikt (g/mol) 105.14
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.